Learn More
Alfa Aesar™ N-óxido de 3-picolina, 98 %
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Picoline N-oxide |
| Punto de fusión | 36°C to 40°C |
| Densidad | 1.13 |
| Punto de ebullición | 150°C (15 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 155°C (311°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 106327 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.13 |
| Porcentaje de pureza | 98% |