Learn More
3-Picolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ML
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051480 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10347110 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10387060 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10246813 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10051480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131132500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-99-6 | C6H7N | 93.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-99-6
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.13
Número MDL MFCD00006402
Clave InChI ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
PubChem CID 7970
ChEBI CHEBI:39922
Nombre IUPAC 3-metilpiridina
SMILES CC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Picoline
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -19.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 143.0°C to 144.0°C
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5050 to 1.5070
Cantidad 250 mL
Beilstein 20, 239
Índice Merck 15, 7513
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Picoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylpyridine