Learn More
3-Picolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497876 2500 mL 2500 ml
11477876 100 mL 100 ml
11487876 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14012.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-99-6 | C6H7N | 93.129 g/mol
3-Picoline is used as a precursor in pharmaceuticals and agricultural industries. It acts as a precursor to 3-cyanopyridine, niacin, vitamin-B. It is an antidote for organophosphate poisoning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-picolina se utiliza como precursor en las industrias farmacéutica y agrícola. Actúa como precursor de la 3-cianopiridina, niacina y vitamina B. Es un antídoto contra la intoxicación por organofosfato.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, acetona y tetracloruro de carbono.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-99-6
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.129
Número MDL MFCD00006402
Clave InChI ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
PubChem CID 7970
ChEBI CHEBI:39922
Nombre IUPAC 3-metilpiridina
SMILES CC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Picoline
Punto de fusión -18°C
Densidad 0.955
Punto de ebullición 143°C to 144°C
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Índice de refracción 1.5055
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2313
Beilstein 1366
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7401
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,acetone,carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Porcentaje de pureza 99%