Learn More
Ácido 3-ftalimidopropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363127 5 g 5 g
11353127 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13535.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 3339-73-9 | C11H9NO4 | 219.196 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3339-73-9
Fórmula molecular C11H9NO4
Peso molecular (g/mol) 219.196
Número MDL MFCD00023096
Clave InChI DXXHRZUOTPMGEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phthalimidopropionic acid, 3-1,3-dioxoisoindolin-2-yl propanoic acid, 2h-isoindole-2-propanoic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo, 3-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 3-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl propanoic acid, pht-beta-ala-oh, b-phthalimidopropionic acid, 3-phthalimidopropanoic acid, n-phthaloyl-beta-alanine, phthalyl-.beta.-alanine
PubChem CID 76859
Nombre IUPAC ácido 3-(1,3-dioxoisoindol-2-il)propanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phthalimidopropionic acid
Punto de fusión 151°C to 153°C
Cantidad 5 g
Beilstein 15570
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.2
Porcentaje de pureza 98%