Learn More
3-Talimidopropanoilo cloruro (grado técnico), TRC
Código de producto. 30379834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379834 500 mg
30373001 250 mg
30372666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD462610500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17137-11-0
Fórmula molecular C11H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 237.64
Sinónimo 3-Phthalimidopropionyl Chloride, 3-Phthalimidoylpropionyl Chloride, Phthaloyl-beta-alanyl Chloride, beta-Phthalimidopropionic Acid Chloride, 3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propionyl Chloride, 3-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoyl Chloride
Nombre IUPAC 3-(1,3-dioxoisoindol-2-il)cloruro de propanoilo
SMILES ClC(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phthalimidopropanoyl Chloride (Technical Grade)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8ClNO3/c12-9(14)5-6-13-10(15)7-3-1-2-4-8(7)11(13)16/h1-4H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0193