Learn More
Ácido 3-fosfonobenzoico, TRC
Código de producto. 30414371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414371 5 mg
30411199 2.5 mg
30411428 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3538055MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14899-31-1
Fórmula molecular C7H7O5P
Peso molecular (g/mol) 202.1
Nombre IUPAC Ácido 3-fosfonobenzoico
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phosphonobenzoic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0031