Learn More
Ácido 3-feniltiofeno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenylthiophene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 10341-88-5 |
| Fórmula molecular | C11 H8 O2 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Phenyl-2-thiophenecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8O2S/c12-11(13)10-9(6-7-14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1sccc1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-feniltiofeno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 204.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0245 |