Learn More
3-(feniltio)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414304 1 g 1 g
11424304 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414304 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12585.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16718-11-9 | C10H8S2 | 192.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16718-11-9
Fórmula molecular C10H8S2
Peso molecular (g/mol) 192.29
Número MDL MFCD00052043
Clave InChI WQYNBKIZHCGYCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenylthio thiophene, 3-phenylsulfanyl thiophene, thiophene,3-phenylthio, 3-phenylthiothiophene, acmc-1bt9i, 3-phenylsulphanyl thiophene, phenyl-3-thienyl-sulphide
PubChem CID 2778902
Nombre IUPAC 3-fenilsulfaniltiofeno
SMILES S(C1=CSC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Phenylthio)thiophene
Punto de ebullición 111°C to 112°C (0.6 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.3
Porcentaje de pureza 97%