Learn More
Ácido 3-(feniltio)acrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Phenylthio)acrylic Acid |
| CAS | 63413-91-2 |
| Fórmula molecular | C9 H8 O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-7-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\Sc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-fenilsulfanilprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.224 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.025 |