Learn More
3-Fenilpiridina, TRC
Código de producto. 30422044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30422044 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30422044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3365001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1008-88-4
Fórmula molecular C11 H9 N
Peso molecular (g/mol) 155.2
Nombre IUPAC 3-fenilpiridina
SMILES c1ccc(cc1)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpyridine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0735