Learn More
3-Fenilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446796 25 g 25 g
11436796 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23930.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1008-88-4 | C11H9N | 155.2 g/mol
3-Phenylpyridine is a useful synthetic intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-fenilpiridina es un útil intermediario sintético. Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1008-88-4
Fórmula molecular C11H9N
Peso molecular (g/mol) 155.2
Número MDL MFCD00006380
Clave InChI HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3-phenyl, 3-phenyl-pyridine, m-phenylpyridine, unii-edz6kb7jvc, 5-phenylpyridine, 3-phenyipyridine, edz6kb7jvc, 3-azabiphenyl, 3-pyridylbenzene, 3-phenyl pyridine
PubChem CID 13886
Nombre IUPAC 3-fenilpiridina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpyridine
Densidad 1.085
Punto de ebullición 272°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.616
Cantidad 25 g
Beilstein 110400
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.2
Porcentaje de pureza 97%