Learn More
3-fenilpiridin-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenylpyridin-4-amine |
| CAS | 1211524-38-7 |
| Fórmula molecular | C11H10N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2/c12-11-6-7-13-8-10(11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,12,13) |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CNC=CC2=N |
| Nombre IUPAC | 3-fenilpiridin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 170.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0844 |