Learn More
3-Fenilpirazina-2-ol, TRC
Código de producto. 30423684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423684 500 mg -
30409803 100 mg -
30409478 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336453500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73200-73-4
Fórmula molecular C10 H8 N2 O
Peso molecular (g/mol) 172.18
Sinónimo 3-Phenylpyrazin-2-ol, Cefaclor Imp. F (EP), Ampicillin Sodium Imp. H (EP)
Nombre IUPAC 3-fenilpirazina-2-ol
SMILES Oc1nccnc1c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpyrazin-2-ol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2O/c13-10-9(11-6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0637