Learn More
3-fenilpirazin-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30458073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458073 4 x 25 mg -
30051110 25 mg 25 miligramos
17960896 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458073 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0253.0800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-fenilpirazin-2-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpyrazin-2-ol
CAS 73200-73-4
Nombres de analitos o componentes 3-Phenylpyrazin-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H8 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ampicillin Sodium Imp. H (EP), Ampicillin Imp. H (EP), Cefaclor Imp. F (EP), 3-Phenylpyrazin-2-ol, Ampicillin Sodium Impurity H, Cefaclor Impurity F, Ampicillin Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2O/c13-10-9(11-6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES Oc1nccnc1c2ccccc2
Nombre IUPAC 3-fenilpirazin-2-ol
Peso molecular (g/mol) 172.18
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0637 g/mol