Learn More
3-fenilpirazin-2-ol, Mikromol™
Descripción
3-fenilpirazin-2-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenylpyrazin-2-ol |
| CAS | 73200-73-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Phenylpyrazin-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H8 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ampicillin Sodium Imp. H (EP), Ampicillin Imp. H (EP), Cefaclor Imp. F (EP), 3-Phenylpyrazin-2-ol, Ampicillin Sodium Impurity H, Cefaclor Impurity F, Ampicillin Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O/c13-10-9(11-6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13) |
| SMILES | Oc1nccnc1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-fenilpirazin-2-ol |
| Mostrar más |