Learn More
3-Fenilpropino, TRC
Código de producto. 30426411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426411 10 g 10 g
30418711 2.5 g 2.50 g
30422786 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33629010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10147-11-2
Fórmula molecular C9H8
Peso molecular (g/mol) 116.16
Sinónimo 2-Propyn-1-yl-benzene, (2-Propynyl)-benzene, 2-Propynyl-benzene, 3-Phenyl- propyne, 1-Phenyl-2-propyne, 2-Propynylbenzene, 3-Phenyl-1-propyne, Benzylacetylene, Propargylbenzene
Nombre IUPAC prop-2-inilbenceno
SMILES C#CCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpropyne
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,3-5,7-8H,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0626