Learn More
Bromuro de 3-fenilpropilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15405385 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15405385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58569.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpropylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 626207-42-9
Fórmula molecular C9H11BrZn
Fórmula lineal C6H5CH2CH2CH2ZnBr
Número MDL MFCD08064069
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 3-phenyl-1-propylzinc bromide, bromo 3-phenylpropyl zinc, 3-phenyl-1-propylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-phenylpropylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clave InChI XTDLRSRUPYQIGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CCC1=CC=CC=C1.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); propilbenceno
Peso molecular (g/mol) 264.471
PubChem CID 24722663
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.47