Learn More
3-Fenilpropilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381996 50 g 50 g
11371996 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03023.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2038-57-5 | C9H13N | 135.21 g/mol
3-Phenylpropylamine is is a compound used for the synthesis of various pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-fenilpropilamina es un compuesto utilizado para la síntesis de varios productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. No miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos del aire y bajo gas inerte seco. Sensible al aire. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2038-57-5
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00008224
Clave InChI LYUQWQRTDLVQGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenylpropylamine, benzenepropanamine, 1-amino-3-phenylpropane, hydrocinnamylamine, gamma-phenylpropylamine, 3-phenyl-n-propylamine, 3-phenyl-1-propylamine, 3-phenyl-1-propanamine, propylamine, 3-phenyl, 3-phenylpropanamine
PubChem CID 16259
Nombre IUPAC 3-fenilpropan-1-amina
SMILES NCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpropylamine
Densidad 0.949
Punto de ebullición 220°C to 221°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.525
Cantidad 50 g
Número UN UN2735
Beilstein 2205526
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Ethyl Acetate. Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza ≥98%