Learn More
Bromuro de (3-fenilpropil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450543 10 g 10 g
11460543 50 g 50 g
11470543 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450543 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12669.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7484-37-9 | C27H26BrP | 461.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7484-37-9
Fórmula molecular C27H26BrP
Peso molecular (g/mol) 461.38
Número MDL MFCD00051886
Clave InChI RPUZOJFXAPSSJD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-phenylpropyl triphenylphosphonium bromide, triphenyl 3-phenylpropyl phosphonium bromide, triphenyl 3-phenylpropyl phosphanium bromide, 3-phenylpropyltriphenylphosphoniumbromide, phenylpropyl triphenylphosphonium bromide, 3-phenylpropyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl 3-phenylpropylphosphonium bromide, 3-phenyl-propyl-triphenylphosphonium bromide, 3-phenylpropyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 10928647
Nombre IUPAC trifenil(3-fenilpropil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].C(CC1=CC=CC=C1)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 208°C to 212°C
Olor Odorless
Fórmula lineal C6H5(CH2)2P(C6H5)3Br
Cantidad 10 g
Beilstein 4173336
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.39
Porcentaje de pureza 98%