Learn More
Éster etílico del ácido (3-fenilpropil)carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Phenylpropyl)carbamic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 185910-72-9 |
| Fórmula molecular | C12H17NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl N-(3-Phenylpropyl)carbamate, N-(3-Phenylpropyl)carbamic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2/c1-2-15-12(14)13-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCOC(=O)NCCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-(3-fenilpropil)carbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 207.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1259 |