Learn More
3-Fenilpropiofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317266 10 g 10 g
11327266 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09173.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1083-30-3 | C15H14O | 210.276 g/mol
3-Phenylpropiophenone is used to produce 2-bromo-1,3-diphenyl-propan-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-fenilpropiofenona se utiliza para producir 2-bromo-1,3-difenil-propan-1-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1083-30-3
Fórmula molecular C15H14O
Peso molecular (g/mol) 210.276
Número MDL MFCD00039563
Clave InChI QGGZBXOADPVUPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrochalcone, 3-phenylpropiophenone, benzylacetophenone, hydrochalcone, 1,3-diphenyl-1-propanone, beta-phenylpropiophenone, hydrocinnamophenone, 1,3-diphenyl-1-oxopropane, phenethyl phenyl ketone, phenyl phenethyl ketone
PubChem CID 64802
ChEBI CHEBI:71231
Nombre IUPAC 1,3-difenilpropan-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpropiophenone
Punto de fusión 68°C to 73°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1910661
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28
Porcentaje de pureza 98%