Learn More
Cloruro de 3-fenilpropionilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenylpropionyl Chloride |
| CAS | 645-45-4 |
| Fórmula molecular | C9H9ClO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzenepropanoyl Chloride, Hydrocinnamoyl Chloride, 3-Phenylpropanoic Acid Chloride, 3-Phenylpropanoyl Chloride, 3-Phenylpropionic Acid Chloride, Dihydrocinnamoyl Chloride, Hydrocinnamyl Chloride, NSC 2854, β-Phenylpropanoyl Chloride, β-Phenylpropionyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | ClC(=O)CCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de 3-fenilpropanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 168.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0342 |