Learn More
3-Fenilpropionitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322536 50 g 50 g
11312536 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06483.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 645-59-0 | C9H9N | 131.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-59-0
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.178
Número MDL MFCD00001961
Clave InChI ACRWYXSKEHUQDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenylpropionitrile, benzenepropanenitrile, hydrocinnamonitrile, 2-phenylethyl cyanide, benzenepropionitrile, 2-cyanoethyl benzene, 3-phenylpropiononitrile, phenylpropionitrile, phenethyl cyanide, hydrocinnamique nitrile
PubChem CID 12581
ChEBI CHEBI:85426
Nombre IUPAC 3-fenilpropanonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpropionitrile
Punto de fusión -2°C
Densidad 1.008
Punto de ebullición 261°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 50 g
Número UN UN3276
Beilstein 636348
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 98%