Learn More
3-Fenilpropionaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10363952 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10363952 5 g Frasco de vidrio 5 g
10013070 100 g Frasco de vidrio 100 g
10167833 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10363952 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 240510050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.65€
    24.65€ / 5 g
    Ahorro 4.00€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 104-53-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-53-0
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00007021
Clave InChI YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
Nombre IUPAC 3-fenilpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpropionaldehyde
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -42°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 224°C to 226°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH2CHO
Índice de refracción 1.5200 to 1.525
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 50% alcohol
Viscosidad 2.3 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido