Learn More
3-Fenilpropionaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484173 250 g 250 g
11474173 50 g 50 g
11464173 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484173 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10367.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-53-0 | C9H10O | 134.178 g/mol
3-Phenylpropionaldehyde is used as a flavoring agent. It is also used in the preparation of cinnamaldehyde, 2-chloro hydrocinnamaldehyde by alfa chlorination and mixture of homopropargyl alcohols. It serves as a precursor for the synthesis of mixture of syn- and anti-beta-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane. It is also involved in the catalytic asymmetric cyanosilylation to prepare (2S)-2-hydroxy-4-phenylbutanenitrile. Further, it undergoes Henry reaction to form nitroaldols by reacting with nitromethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-fenilpropionaldehído se utiliza como agente aromatizante. También se usa en la preparación de cinamaldehído, el hidrocinnamaldehído de 2-cloro, por cloración de alfa y mezcla de alcoholes de homopropargilo. Sirve como precursor para la síntesis de mezcla de sin-beta-hidroxialilsilanos y anti-beta-hidroxialilsilanos por hidroboración de alenilsilano. También participa en la cianosilación asimétrica catalítica para preparar (2S)-2-hidroxi-4-fenilbutanonitrilo. Además, se puede someter a una reacción de Henry con nitrometano para formar nitromaldoles.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, diclorometano, acetato de etilo, alcohol y éter. No miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-53-0
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00007021
Clave InChI YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
Nombre IUPAC 3-fenilpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpropionaldehyde
Punto de fusión -42°C
Densidad 1.017
Punto de ebullición 222°C to 223°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Fórmula lineal C6H5(CH2)2CHO
Índice de refracción 1.523
Cantidad 250 g
Beilstein 1071910
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform,dichloromethane,ethyl acetate,alcohol and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 95%