Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenylpropionaldehyde |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.01g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.2 |
| Porcentaje de pureza | 0.949 |
| Forma física | Líquidos |