Learn More
3-fenilpropionaldehído, 94,9%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11403562 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11403562 25 g
11413562 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403562 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215619625
CAS 104-53-0
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Clave InChI YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
Nombre IUPAC 3-fenilpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylpropionaldehyde
Color Incolora
Densidad 1.01g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.2
Porcentaje de pureza 0.949
Forma física Liquid