Learn More
3-fenilpropiolamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenylpropiolamide |
| CAS | 7223-30-5 |
| Fórmula molecular | C9H7NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,(H2,10,11) |
| SMILES | NC(=O)C#Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-fenilprop-2-inamida |
| Peso molecular (g/mol) | 145.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0528 |