Learn More
3-fenilpropan-1-ol, Mikromol™
Descripción
3-fenilpropan-1-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenylpropan-1-ol |
| CAS | 122-97-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Phenylpropan-1-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H12 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Alverine Citrate Imp. B (EP), Alverine Imp. B (EP), 3-Phenylpropan-1-ol, Alverine Citrate Impurity B, Alverine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2 |
| SMILES | OCCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-fenilpropan-1-ol |
| Mostrar más |