Learn More
3-Fenilftalida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11362917 25 g 25 g
11352917 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11362917
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16181.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 5398-11-8 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5398-11-8
Número MDL MFCD00023099
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylphthalide
Punto de fusión 116°C to 118°C
Fórmula molecular C14H10O2
Cantidad 25 g
Beilstein 159678
Sinónimo 3-phenylphthalide, 3-phenyl phthalide, phthalide, 3-phenyl, 3-phenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 3-phenyl-1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl, 3-phenyl-3-hydroisobenzofuran-1-one, phenylphthalid, acmc-1ak9n
Clave InChI SQFMIHCARVMICF-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C3=CC=CC=C3C(=O)O2
Nombre IUPAC 3-Fenil-3H-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 210.23
PubChem CID 95365
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 99%