Learn More
3-[(fenilmetil)amino]-1,5-pentanodiol, TRC
Código de producto. 30419950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419950 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30419950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP327170500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol
CAS 1034082-96-6
Fórmula molecular C12H19NO2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO2/c14-8-6-12(7-9-15)13-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15H,6-10H2
SMILES OCCC(CCO)NCc1ccccc1
Nombre IUPAC 3-(bencilamino)pentano-1,5-diol
Peso molecular (g/mol) 209.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1416