Learn More
3-(Fenilmetil)-2-[(1E)-2-(3-piridinil)etinilo]-4(3H)-quinazolinona, TRC
Código de producto. 30419952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30419952 5 mg
1 options
Código de producto. 30419952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3354955MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1290541-46-6
Fórmula molecular C12 H17 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 299.28
Sinónimo BO 2
Nombre IUPAC etil 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-2-oxopirimidina-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Phenylmethyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-4(3H)-quinazolinone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N3O6/c1-2-20-11(18)6-4-15(12(19)14-10(6)13)9-3-7(17)8(5-16)21-9/h4,7-9,16-17H,2-3,5H2,1H3,(H2,13,14,19)/t7-,8+,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.112