Learn More
Ácido (+/-)-3-feniláctico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382297 5 g 5 g
11372297 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09854.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 828-01-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 828-01-3
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00065928
Clave InChI VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
PubChem CID 3848
ChEBI CHEBI:25998
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-fenilpropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-3-Phenyllactic acid
Punto de fusión 95°C to 98°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2209791
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%