Learn More
Ácido 3-fenilisoxazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414207 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15414207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31606.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
CAS 14442-12-7
Punto de fusión 180°C to 182°C
Fórmula molecular C10H7NO3
Número MDL MFCD01936010
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Sinónimo 3-phenylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl, 3-phenyl-isoxazole-5-carboxylic acid, phenylisoxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-3-phenylisoxazole, 3-phenylisoxazole-5-carboxylic, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylicacid, 3-phenylisoxazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl-5-isoxazole carboxylic acid
Clave InChI YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-fenil-1,2-oxazol-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 189.17
PubChem CID 737474
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%