Learn More
Ácido 3-fenilisonicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenylisonicotinic Acid |
| CAS | 104096-15-3 |
| Fórmula molecular | C12H9NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO2/c14-12(15)10-6-7-13-8-11(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15) |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CC=C2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-fenilpiridina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 199.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0633 |