Learn More
3-Fenilhidantoína 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459438 250 mg 250 miligramos
15449438 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63009.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2221-13-8 | C9H8N2O2 | 176.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2221-13-8
Fórmula molecular C9H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 176.18
Número MDL MFCD00209486
Clave InChI RUEGAVIENIPHGK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 227930
Nombre IUPAC 3-fenilimidazolidina-2,4-diona
SMILES O=C1CNC(=O)N1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylhydantoin
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-phenyl-imidazolidine-2,4-dione, n-phenyl-2,5-imidazolidione, 2,4-imidazolidinedione,3-phenyl, 3-phenyl-1,3-diazolidine-2,4-dione, 3-phenylhydantoine, 2,4-imidazolidinedione, 3-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido