Learn More
Ácido 3-fenilglutárico, TRC
Código de producto. 30424391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424391 100 mg
30418085 250 mg
30418429 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP327505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4165-96-2
Fórmula molecular C11H12O4
Peso molecular (g/mol) 208.21
Sinónimo beta-Phenylglutaric Acid, 3-Phenylpentanedioic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3-fenilpentanedioico
SMILES OC(=O)CC(CC(=O)O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylglutaric Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)6-9(7-11(14)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0736