Learn More
3-Fenilciclohexanono, TRC
Código de producto. 30422039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422039 500 mg
30411773 250 mg
30414643 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP400243500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20795-53-3
Fórmula molecular C12H14O
Peso molecular (g/mol) 174.24
Sinónimo 3-Phenylcyclohexanone, (±)-3-Phenylcyclohexanone, NSC 119037
Nombre IUPAC 3-fenilciclohexan-1-one
SMILES O=C1CCCC(C1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylcyclohexanone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1045
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.