Learn More
3-Fenilciclohexanono, TRC
Código de producto. 30411773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411773 250 mg
30422039 500 mg
30414643 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411773 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP400243250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20795-53-3
Fórmula molecular C12H14O
Peso molecular (g/mol) 174.24
Sinónimo 3-Phenylcyclohexanone, (±)-3-Phenylcyclohexanone, NSC 119037
Nombre IUPAC 3-fenilciclohexan-1-one
SMILES O=C1CCCC(C1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylcyclohexanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1045