Learn More
Ácido 3-fenilcinolina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10282932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10282932 1 g 1 g
10798815 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10282932 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM09072DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 10604-21-4
Fórmula molecular C15H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 250.257
Número MDL MFCD00219795
Clave InChI UGJHDXUWDLKCDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cinnolinecarboxylicacid, 3-phenyl, maybridge1_004872, 3-phenyl-cinnoline-4-carboxylic acid
PubChem CID 5709072
Nombre IUPAC ácido 3-fenilcinolina-4-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylcinnoline-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.26
Porcentaje de pureza 97%