Learn More
3-fenilbutan-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-phenylbutan-2-amine |
| CAS | 21906-17-2 |
| Fórmula molecular | C10H15N |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N/c1-8(9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C1=CC=CC=C1)C(C)N |
| Nombre IUPAC | 3-fenilbutan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 149.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.1204 |