Learn More
3-(Fenilamino)propiltrimetoxisilano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353796 100 g 100 g
11343796 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16850.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3068-76-6 | C12H21NO3Si | 255.389 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3068-76-6
Fórmula molecular C12H21NO3Si
Peso molecular (g/mol) 255.389
Número MDL MFCD00053673
Clave InChI KBJFYLLAMSZSOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-trimethoxysilyl propyl aniline, trimethoxy 3-phenylamino propyl silane, n-phenylaminopropyltrimethoxysilane, unii-7au1h1fv6a, benzenamine, n-3-trimethoxysilyl propyl, n-phenyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 7au1h1fv6a, n-3-trimethoxysilylpropyl aniline, 3-phenylamino propyltrimethoxysilane
PubChem CID 76476
Nombre IUPAC N-(3-trimetoxisililpropil)anilina
SMILES CO[Si](CCCNC1=CC=CC=C1)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 310°C
Nombre del producto químico o material 3-(Phenylamino)propyltrimethoxysilane
Cantidad 100 g
Fórmula lineal C6H5NH(CH2)3Si(OCH3)3
Número UN UN3267
Beilstein 8620045
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.39
Porcentaje de pureza 96%
Olor Weak