Learn More
3-(fenilamino)-2-(3,4,5-trimetoxibencil)prop-2-enonitrilo (mezcla E/Z), Mikromol™
Descripción
3-(fenilamino)-2-(3,4,5-trimetoxibencil)prop-2-enonitrilo (mezcla E/Z)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)prop-2-enenitrile (E,Z mixture) |
| CAS | 30078-48-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)prop-2-enenitrile (E,Z mixture) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H20 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimethoprim Imp. I (EP), 3-Anilino-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl) acrylonitrile, 3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)prop-2-enenitrile (E/Z-mixture), Trimethoprim Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-22-17-10-14(11-18(23-2)19(17)24-3)9-15(12-20)13-21-16-7-5-4-6-8-16/h4-8,10-11,13,21H,9H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(CC(=CNc2ccccc2)C#N)cc(OC)c1OC |
| Nombre IUPAC | 3-anilino-2-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]prop-2-enonitrilo |
| Mostrar más |