Learn More
3-Fenilacrilonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenylacrylonitrile |
| CAS | 4360-47-8 |
| Fórmula molecular | C9 H7 N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Cinnamonitrile, 1-Cyano-2-phenylethene, 1-Cyano-2-phenylethylene, 3-Phenyl-2-propenenitrile, 3-Phenylpropenenitrile, NSC 42118, NSC 49137, Styryl cyanide, β-Cyanostyrene, β-Phenylacrylonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H |
| SMILES | N#CC=Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-fenilprop-2-enenitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 129.158 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0578 |