Learn More
Oxima de 3-fenilacrilaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10649404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10649404 1 g 1 g
10007102 10 g 10 g
10624375 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10649404 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09548DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 13372-81-1
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.18
Número MDL MFCD00019969
Clave InChI RUQDOYIAKHIMAN-DAAQNPAKSA-N
Sinónimo cinnamaldehyde oxime, 3-phenylacrylaldehyde oxime, phenylacrylaldehyde oxime, e-n-2e-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, n-hydroxy-3-phenylprop-2-en-1-imine, n-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, 3-phenylpropenal oxime, benzeneacrylaldehydeoxime, 3-phenyl-2-propenal oxime, cinnamaldoxime, e + z
PubChem CID 9561350
Nombre IUPAC (NE)-N-[(E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina
SMILES O\N=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylacrylaldehyde oxime
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18