Learn More
Clorhidrato de 3-fenil-N,N-bis(3-fenilpropil)propan-1-amina, Mikromol™
Código de producto. 30052059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052059 25 mg 25 miligramos
30050480 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052059 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0454.060025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 3-fenil-N,N-bis(3-fenilpropil)propan-1-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride
CAS 878784-75-9
Nombres de analitos o componentes 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C27 H33 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Alverine Citrate Imp. E (EP), Alverine Imp. E (EP), 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. E (EP) as Hydrochloride, Alverine Citrate Impurity E as Hydrochloride, Alverine Impurity E as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C27H33N.ClH/c1-4-13-25(14-5-1)19-10-22-28(23-11-20-26-15-6-2-7-16-26)24-12-21-27-17-8-3-9-18-27;/h1-9,13-18H,10-12,19-24H2;1H
SMILES Cl.C(CN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2)Cc3ccccc3
Nombre IUPAC 3-fenil-N,N-bis(3-fenilpropil)propan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 408.02
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 407,238 g/mol