Learn More
3-Fenil-5-vinilo-1,2,4-oxadiazol, TRC
Código de producto. 30012063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012063 10 mg 10 miligramos
30003557 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33832010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28917-17-1
Fórmula molecular C10 H8 N2 O
Peso molecular (g/mol) 172.183
Sinónimo 5-Ethenyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Nombre IUPAC 3-fenil-5-vinilo-1,2,4-oxadiazol
SMILES C=Cc1onc(n1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-5-vinyl-1,2,4-oxadiazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-10(12-13-9)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0637
Porcentaje de pureza >95%