Learn More
3-Fenil-5-piperazino-1,2,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10563192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10563192 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10573192 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10586124 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10563192 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor HAN00371CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306935-14-8
Fórmula molecular C12H14N4S
Peso molecular (g/mol) 246.332
Número MDL MFCD00115115
Clave InChI UMFMHSLRNJBGKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777760
Nombre IUPAC 3-fenil-5-piperazin-1-il-1,2,4-tiadiazol
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC(=NS2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-5-piperazino-1, 2, 4-thiadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazine, 3-phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazole, piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_003948, 3-phenyl-5-piperazinyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazin, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4 thiadiazol-5-yl-piperazine, piperazine,1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.34
Porcentaje de pureza 97%