Learn More
3-fenil-3-(trifluorometil)diazirina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)diazirine |
| CAS | 73899-14-6 |
| Fórmula molecular | C8 H5 F3 N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7(12-13-7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | FC(F)(F)C1(N=N1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-fenil-3-(trifluorometil)diazirina |
| Peso molecular (g/mol) | 186.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0405 |