Learn More
3-fenil-3-(trifluorometil)-diaziridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-diaziridine |
| CAS | 40618-96-0 |
| Fórmula molecular | C8H7F3N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(Trifluoromethyl)-3-phenyldiaziridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7F3N2/c9-8(10,11)7(12-13-7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,12-13H |
| SMILES | FC(F)(F)C1(NN1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-fenil-3-(trifluorometil)diaziridina |
| Peso molecular (g/mol) | 188.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0561 |